Learn More
2,9-Diacetylguanin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15560604 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15560604 25 g 25 Gramm
15570604 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15560604 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459210250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3056-33-5
Summenformel C9H9N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 235.20
MDL-Nummer MFCD00142116
InChI-Schlüssel GILZZWCROUGLIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76461
IUPAC-Name N-(9-Acetyl-6-Oxo-3H-Purin-2-yl)Acetamid
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,9-Diacetylguanine
Schmelzpunkt 285.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 25 g
Synonym n2,9-diacetylguanine, n,9-diacetylguanine, n 2 ,9-diacetylguanine, 2,9-diacetylguanine, 2,9-diacetateguanine, n-9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl acetamide, unii-vuw2b9yr95, 2,9-diacetyl guanine, vuw2b9yr95, n-9-acetyl-6-oxo-3h-purin-2-yl acetamide
Formelmasse 235.2
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,9-Diacetylguanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke