Learn More
2,8-Dimethyldibenzothiophen, TRC
Artikelnummer. 17914785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914785 250 mg 250 Milligramm
17910815 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17914785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD448280250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1207-15-4
Summenformel C14 H12 S
Molekulargewicht (g/mol) 212.3101
IUPAC-Name 2,8-Dimethyldibenzothiophen.
SMILES Cc1ccc2sc3ccc(C)cc3c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,8-Dimethyldibenzothiophene
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12S/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14(12)15-13/h3-8H,1-2H3
Formelmasse 212.066