Learn More
2-(8-Chlor-1-naphthylthio)-Essigsäure, 98 %
Artikelnummer. 11484733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484733 5 g 5 Gramm
11474733 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484733 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11634.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129-94-2
Summenformel C12H8ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 251.70
MDL-Nummer MFCD00043901
InChI-Schlüssel WPNAGQJVWAFQJV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 8-chloro-1-naphthylthio acetic acid, 2-8-chloro-1-naphthylthio acetic acid, 2-8-chloronaphthalen-1-yl sulfanyl acetic acid, 2-8-chloronaphthalen-1-yl thio acetic acid, 8-chloronaphthalen-1-yl sulfanyl acetic acid, 2-8-chloro-1-naphthyl thio acetic acid, maybridge1_001748, 8-chloro-1-naphthyl sulfanyl acetic acid, acmc-1bugo, 2-8-chloronaphthylthio acetic acid
PubChem CID 67219
IUPAC-Name 2-(8-chlornaphthalen-1-yl)sulfanylEssigsäure
SMILES [O-]C(=O)CSC1=C2C(Cl)=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2- (8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
Schmelzpunkt 155°C to 157°C
Menge 5 g
Formelmasse 252.72
Reinheit (%) 98%