Learn More
2,8-Bis-(trifluormethyl)-4-chinolinol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10207230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10207230 1 g Glasflasche 1 Gramm
13478508 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 306010010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35853-41-9
Summenformel C11H5F6NO
Molekulargewicht (g/mol) 281.15
MDL-Nummer MFCD00075091
InChI-Schlüssel JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
PubChem CID 736140
IUPAC-Name 2,8-Bis(Trifluormethyl)-1H-Chinolin-4-on
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130.0°C to 134.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 281.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke