Learn More
2,7-Dinitro-9-Fluorenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471338 5 g 5 Gramm
15481338 25 g 25 Gramm
15491338 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55176.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 31551-45-8 | C13H6N2O5 | 270.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31551-45-8
Summenformel C13H6N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.20
MDL-Nummer MFCD00001153
InChI-Schlüssel HDVGAFBXTXDYIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dinitro-9-fluorenone, 2,7-dinitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 2,7-dinitro-9h-fluoren-9-one, fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 9-fluorenone, 2,7-dinitro, ccris 2911, acmc-209hnh, maybridge1_004322, fluoren-9-one,7-dinitro
PubChem CID 35842
IUPAC-Name 2,7-dinitro-9H-fluoren-9-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C3=CC=C(C=C3C(=O)C2=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dinitro-9-fluorenone
Schmelzpunkt 292°C to 295°C
Farbe Gelb bis orange
Menge 5 g
Formelmasse 270.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver