Learn More
2,7-Dimethylnaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480297 0.25 g 0.25 Gramm
11470297 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21704.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 582-16-1 | C12H12 | 156.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-16-1
Summenformel C12H12
Molekulargewicht (g/mol) 156.23
MDL-Nummer MFCD00004121
InChI-Schlüssel LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,7-dimethyl, 2,7-dmn, unii-on63xh5bq4, 2,7-dimethyl-naphthalene, on63xh5bq4, acmc-1ar8i, 2,7-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,7-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11396
ChEBI CHEBI:48632
IUPAC-Name 2,7-Dimethylnaphthalin
SMILES CC1=CC2=CC(C)=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dimethylnaphthalene
Schmelzpunkt 96°C to 98°C
Siedepunkt 262°C to 264°C
Menge 0.25 g
Beilstein 1852737
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 99%