Learn More
2,7-Dimethyl-9-Fluorenon-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11460748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11460748 25 g 25 Gramm
11440748 1 g 1 Gramm
11450748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11460748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25228.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500536-41-4
Summenformel C16H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 252.269
MDL-Nummer MFCD04039780
InChI-Schlüssel ATPRNYZONXAEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dimethyl-9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 2,7-dimethyl-9-fluorenone-4-carboxylic acid
PubChem CID 246697
IUPAC-Name 2,7-dimethyl-9-oxofluoren-4-carbonsäure
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(C=C3C2=O)C)C(=O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material 2,7-Dimethyl-9-fluorenone-4-carboxylic acid
Menge 25 g
Formelmasse 252.27
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.