Learn More
2,7-Dimethyl-9-Fluorenon-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440748 1 g 1 Gramm
11450748 5 g 5 Gramm
11460748 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25228.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500536-41-4
Summenformel C16H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 252.269
MDL-Nummer MFCD04039780
InChI-Schlüssel ATPRNYZONXAEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dimethyl-9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 2,7-dimethyl-9-fluorenone-4-carboxylic acid
PubChem CID 246697
IUPAC-Name 2,7-dimethyl-9-oxofluoren-4-carbonsäure
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(C=C3C2=O)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dimethyl-9-fluorenone-4-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 252.27
Reinheit (%) 97%