Learn More
2,7-Dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433923 50 g 50 Gramm
11443923 250 g 250 Gramm
11414050 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10229.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 582-17-2 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
2,7-Naphthalenediol is a reagent used in the preparation of monomers of high carbon materials. Also used in the synthesis of splitomicin analogues. Used as Starting material for the synthesis of sulfonic acids and divinylnaphthalenes. It is also used in making dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants, and antiseptics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,7-Naphthalendiol ist ein Reagenz, das zur Herstellung von Monomeren aus Materialien mit hohem Kohlenstoffgehalt verwendet wird. Wird auch bei der Synthese von Splitomicin-Analoga verwendet. Wird als Ausgangsmaterial für die Synthese von Sulfonsäuren und Divinylnaphthalinen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Farbstoffen, Pigmenten, fluoreszierenden Weißstoffen, Gerbstoffen, Antioxidantien und Antiseptika verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-17-2
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00004085
InChI-Schlüssel DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene
PubChem CID 11397
IUPAC-Name naphthalin-2,7-diol
SMILES OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dihydroxynaphthalene
Schmelzpunkt 183°C to 188°C
Menge 50 g
Beilstein 2042383
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%