Learn More
2,7-Dibrom-9H-Fluoren, TRC
Artikelnummer. 30381404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381404 10 g
30377793 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30381404 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42618310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16433-88-8
Summenformel C13H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 324.01
Synonym 2,7-Dibromofluorene
SMILES Brc1ccc2c(Cc3cc(Br)ccc23)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dibromo-9H-fluorene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H8Br2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Formelmasse 321.8993