missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,7-Dibrom-9,9-Dimethylfluoren, 98 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-7077665
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
28320-32-3
C15H12Br2
352.07
MFCD00099471
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-fluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl fluorene, pubchem19656, acmc-1cpi8, ksc491i1n, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorenone
12123876
2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
CC1(C)C2=C(C=CC(Br)=C2)C2=C1C=C(Br)C=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
28320-32-3
C15H12Br2
352.07
MFCD00099471
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-fluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl fluorene, pubchem19656, acmc-1cpi8, ksc491i1n, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorenone
12123876
2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
CC1(C)C2=C(C=CC(Br)=C2)C2=C1C=C(Br)C=C2
Chemischer Name oder Material 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Schmelzpunkt 179.0°C to 181.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 352.07
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'