Learn More
2,7-Diaminofluorendihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 7-Diaminofluorene dihydrochloride |
| CAS | 13548-69-1 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 260°C to 310°C |
| Farbe | Beige-Grau bis Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C13H12N2·2HCl |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /