Learn More
2,7-Diaminofluorendihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11382497
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382497 1 g 1 Gramm
11392497 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11568.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13548-69-1
Summenformel C13H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 269.169
MDL-Nummer MFCD00012535
InChI-Schlüssel QJXYCUYLZDQRIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-fluorene-2,7-diamine dihydrochloride, 2,7-diaminofluorene dihydrochloride, 2,7-diamino-fluoren dihydrochloride, 2,7-diaminofluorene di hydrochloride, 2,7-diaminofluorenedihydrochloride, 2,7-diaminofluorene2hcl, 2,7-fluorenyldiamine2hcl, acmc-209c0q, 2,7-diaminofluorene di hcl, 2,7-fluorenediammonium dichloride
PubChem CID 11543576
IUPAC-Name 9H-Fluoren-2,7-Diamin;dihydrochlorid
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)N)C3=C1C=C(C=C3)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
Schmelzpunkt >360°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4156
Formelmasse 269.18
Reinheit (%) 97%