Learn More
2,7-Di-tert-Butylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421668 5 g 5 Gramm
15411668 1 g 1 Gramm
15431668 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55430.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 58775-05-6 | C21H26 | 278.439 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als organische Leuchtdiode (OLED) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, heißem Methanol.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Hitze und Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58775-05-6
Summenformel C21H26
Molekulargewicht (g/mol) 278.439
MDL-Nummer MFCD03093998
InChI-Schlüssel DFZYPLLGAQIQTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-di-tert-butylfluorene, 2,7-di-tert-butyl-9h-fluorene, 2,7-di-t-butylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem15066, 2,7-di-tert-butyl fluorene, 2,7-di-tert-butyl-fluorene, ksc491i2b
PubChem CID 4090082
IUPAC-Name 2,7-ditert-butyl-9H-fluoren
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C2)C=C(C=C3)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Di-tert-butylfluorene
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,hot methanol.
Formelmasse 278.43
Reinheit (%) 98%