Learn More
2',7-Bis-O-{[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl-Paclitaxel, TRC
Artikelnummer. 30330606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330606 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB585435100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',7-Bis-O-[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl Paclitaxel
CAS 100449-86-3
Summenformel C53H53Cl6NO18
Menge 100 mg
Synonym 2',7-Bis[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]taxol, [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]-beta-(Benzoylamino)-alpha-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-benzenepropanoic Acid 6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C53H53Cl6NO18/c1-27-33(74-45(66)39(76-47(68)72-26-53(57,58)59)37(30-16-10-7-11-17-30)60-43(64)31-18-12-8-13-19-31)23-51(69)42(77-44(65)32-20-14-9-15-21-32)40-49(6,41(63)38(73-28(2)61)36(27)48(51,4)5)34(75-46(67)71-25-52(54,55)56)22-35-50(40,24-70-35)78-29(3)62/h7-21,33-35,37-40,42,69H,22-26H2,1-6H3,(H,60,64)/t33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,42-,49+,50-,51+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@H](C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C)OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 1204.7
Formelmasse 1201.1394