Learn More
2,6-Pyridindicarboxylsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 131885000
Additional Details : CAS : 499-83-2 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
499-83-2 | |
167.12 | |
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N | |
10367 | |
Pyridin-2,6-Dicarbonsäure |
C7H5NO4 | |
MFCD00006299 | |
2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid | |
CHEBI:46837 | |
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O |
Spezifikation
2, 6-Pyridinedicarboxylic acid | |
98.5 | |
Weiß | |
188°C | |
Authentic | |
(C5H3N)(COOH)2 | |
22, 154 | |
2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid | |
Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in boiling water,soluble in boiling ethanol | |
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O | |
167.12 | |
CHEBI:46837 | |
Kristallpulver | |
0.3% max. (K.F.) |
499-83-2 | |
100.0 | |
248°C to 250°C | |
99% | |
C7H5NO4 | |
MFCD00006299 | |
Kunststoffflasche | |
500g | |
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N | |
Pyridin-2,6-Dicarbonsäure | |
10367 | |
167.12 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only