Learn More
2,6-Lutidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731354 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10731354 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10532331 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10686512 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10731354 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125190025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-48-5
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00006345
InChI-Schlüssel OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpyridin
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Lutidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -6.0°C
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 143.0°C to 145.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4966 to 1.4986
Menge 2.5 L
Beilstein 20, 244
Fieser 01,626
Merck Index 15, 5677
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with dimethylformamide and,tetrahydrofuran
Formelmasse 107.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit