Learn More
2,6-Diphenylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420638 25 g 25 Gramm
11410638 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25179.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3558-69-8 | C17H13N | 231.298 g/mol
2,6-Diphenylpyridine is used as a tridentate [C?N?C] dianionic ligand in organogold(III) chemistry, an intermediate. It readily adds an electron from alkali metals in THF to give a radical anion which is a powerful reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Diphenylpyridin wird als tridentanter [C∧N∧C] dianionischer Ligand in der Organogold(III)-Chemie, einem Zwischenprodukt, verwendet. Es fügt ein Elektron aus Alkalimetallen zu THF hinzu, um ein radikales Anion abzugeben, das ein starkes Reduktionsmittel ist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3558-69-8
Summenformel C17H13N
Molekulargewicht (g/mol) 231.298
MDL-Nummer MFCD00006284
InChI-Schlüssel PJUOHDQXFNPPRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-diphenyl, unii-zi75v15y1t, 2,6-diphenyl-pyridine, 2,6-diphenyl pyridine, maybridge3_000511, acmc-1cq41, pjuohdqxfnpprf-uhfffaoysa
PubChem CID 72920
IUPAC-Name 2,6-Diphenylpyridin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diphenylpyridine
Schmelzpunkt 74°C to 81°C
Siedepunkt 210°C (3 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 7516
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 231.3
Reinheit (%) 97%