Learn More
2,6-Diphenylphenol, TRC
Artikelnummer. 30377629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377629 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD492230250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2432-11-3
Summenformel C18H14O
Molekulargewicht (g/mol) 246.3
Synonym [1,1':3',1''-Terphenyl]-2'-ol, [m-Terphenyl]-2'-ol, 2'-Hydroxy-m-terphenyl
SMILES Oc1c(cccc1c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diphenylphenol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
Formelmasse 246.1045