Learn More
2,6-Dinitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440063 100 g 100 Gramm
11420063 5 g 5 Gramm
11430063 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440063 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12120.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183.123 g/mol
2,6-Dinitroaniline is used for organic synthesis intermediates, dyes intermediates, used in the preparation of 2,6-dinitroiodobenzene. It act as a precursor for various new 1,2,3-trisubstituted halobenzene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dinitroanilin wird für organische Synthese-Zwischenprodukte und Farbstoffe verwendet. Und es wird auch bei der Herstellung von 2,6-Dinitroiodobenzol verwendet. Es dient als Vorläufer für verschiedene neue 1,2,3-Trissubstituierte Halobenzen-Derivate.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Säuren, sauren Chloriden und Säureanhydriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-22-4
Summenformel C6H5N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 183.123
MDL-Nummer MFCD00007148
InChI-Schlüssel QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
PubChem CID 69070
IUPAC-Name 2,6-Dinitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dinitroaniline
Schmelzpunkt ∼136°C (decomposition)
Menge 100 g
UN-Nummer UN1596
Beilstein 2214886
Merck Index 14,3271
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 98%