Learn More
2,6-Dimethylthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11450853 25 g
11430853 1 g
11440853 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13286.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-72-9
Summenformel C8H9S
Molekulargewicht (g/mol) 137.22
MDL-Nummer MFCD00010021
InChI-Schlüssel QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
PubChem CID 61045
IUPAC-Name 2,6-Dimethylbenzolthiol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylthiophenol
Dichte 1.038
Siedepunkt 122°C (50 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5749
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1099405
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 97%