Learn More
2,6-Dimethylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400568
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400568 5 g 5 Gramm
11410568 25 g 25 Gramm
11420568 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24687.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-50-9 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,6-Dimethylpyrazine is used Preparation of chocolate, coffee, meat and nuts and other flavors
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-50-9
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00006148
InChI-Schlüssel HJFZAYHYIWGLNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazine, 2,6-dimethylpiazine, 2,6-dimethylparadiazine, 2,6-dimethyl-1,4-diazine, ccris 2930, unii-n77q72c9i3, fema no. 3273, natural, 2,6-dimethyl pyrazine
PubChem CID 7938
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpyrazin
SMILES CC1=CN=CC(=N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylpyrazine
Schmelzpunkt 38°C to 43°C
Siedepunkt 153°C to 154°C
Flammpunkt 52°C (125°F)
Geruch Aromatic
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1726
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%