Learn More
2,6-Dimethylpiperidin, überwiegend cis, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454050
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11454050
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24524.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 504-03-0 | C7H15N | 113.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-03-0
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.204
MDL-Nummer MFCD00066304
InChI-Schlüssel SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine
PubChem CID 68843
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpiperidin
SMILES CC1CCCC(N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylpiperidine
Namenshinweis predominantly cis
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.832
Siedepunkt 126°C to 129°C
Flammpunkt 11°C (51°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 79827
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 99%