Learn More
2,6-Dimethylpiperidin, überwiegend cis, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400358
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11400358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24524.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 504-03-0 | C7H15N | 113.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-03-0
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.204
MDL-Nummer MFCD00066304
InChI-Schlüssel SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine
PubChem CID 68843
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpiperidin
SMILES CC1CCCC(N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylpiperidine
Namenshinweis predominantly cis
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.832
Siedepunkt 126°C to 129°C
Flammpunkt 11°C (51°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 50 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 79827
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylpiperidine, predominantly cis
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Dimethylpiperidi