Learn More
2,6-Dimethylphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30383239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383239 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383239 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479878250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylphenylboronic Acid
CAS 100379-00-8
Summenformel C8H11BO2
Menge 250 mg
Synonym 2,6-Xylylboronic Acid, 2,6-Dimethylphenylboric Acid, 2,6-Dimethylbenzeneboronic Acid, B-(2,6-Dimethylphenyl)boronic Acid, 2,6-Xyleneboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H11BO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1B(O)O
IUPAC-Name (2,6-dimethylphenyl)Boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 149.98
Formelmasse 150.0852