Learn More
2,6-Dimethylphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10291323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10291323 10 g 10 Gramm
10002514 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10291323 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01642EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19241-16-8
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.238
InChI-Schlüssel UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
PubChem CID 87976
IUPAC-Name 2-isothiocyanat-1,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 163.24