Learn More
2,6-Dimethylphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333376
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333376 1 g 1 Gramm
11343376 5 g 5 Gramm
11353376 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12805.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 28556-81-2 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28556-81-2
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00002012
InChI-Schlüssel YQLRKXVEALTVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl isocyanate, benzene, 2-isocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylphenylisocyanate, 2,6-xylyl isocyanate, unii-2ql5mu0e0c, 2ql5mu0e0c, isocyanic acid 2,6-dimethylphenyl ester, 2,6-dimethylbenzenisocyanate, 2,6-dimethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-dimethyl-benzene
PubChem CID 98787
IUPAC-Name 2-isocyanat-1,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 742593
Siedepunkt 71°C to 72°C (3 mmHg)
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%