Learn More
2,6-Dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30137353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137353 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD465855100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-26-1
Summenformel C8 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 122.16
Synonym 2,6-Xylenol (8CI), 2,6-Dimethylphenol, 1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene, D 104339, NSC 2123
IUPAC-Name 2,6-Dimethylphenol
SMILES Cc1cccc(C)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylphenol
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Formelmasse 122.0732