Learn More
2,6-Dimethylphenol-d9 (Major), TRC
Artikelnummer. 30383435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383435 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30383435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD465857250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1021325-40-5
Summenformel C8HD9O
Molekulargewicht (g/mol) 131.22
Synonym 2,6-Xylenol-d9, 1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene-d9, 2,6-Dimethylphenol-d9, NSC 2123-d9
SMILES [2H]C1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(O)C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylphenol-d9
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D
Formelmasse 131.1297