Learn More
2,6-Dimethylcyclohexanol, Isomergemisch 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10322633 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10322633
Marke: Thermo Scientific Acros 149810500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5337-72-4 | C8H16O | 128.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5337-72-4
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.21
MDL-Nummer MFCD00001502
InChI-Schlüssel MOISVRZIQDQVPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexyl alcohol, ambsclk-255, cyclohexanol,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-cyclohexanol, acmc-20ao81, 2,6-dimethylcyclohexanol,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-ol, 2,6-dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
PubChem CID 21428
IUPAC-Name 2,6-Dimethylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCC(C1O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethylcyclohexanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 174.4°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H9OH
Brechungsindex 1.4585 to 1.4615
Menge 50 g
Beilstein 06, 18
Relative Dichte 0.94
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.