Learn More
2,6-Dimethylbenzonitril, 99 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15575076 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15575076 5 g 5 Gramm
15325736 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575076 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355590050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-13-9
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
InChI-Schlüssel QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
PubChem CID 81057
IUPAC-Name 2,6-dimethylbenzonitril
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylbenzonitrile
Schmelzpunkt 88.0°C to 92.0°C
Menge 5 g
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylbenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.