Learn More
2,6-Dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451778
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451778 25 g 25 Gramm
11431778 1 g 1 Gramm
11441778 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14461.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6575-13-9 | C9H9N | 131.178 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-13-9
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.178
MDL-Nummer MFCD00037166
InChI-Schlüssel QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
PubChem CID 81057
IUPAC-Name 2,6-dimethylbenzonitril
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylbenzonitrile
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Menge 25 g
Geruch Almond-like
Beilstein 1932523
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 97%