Learn More
2,6-Dimethylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441749
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15441749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64503.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1123-56-4 | C9H10O | 134.178 g/mol
An aldehyde containing building block used for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Aldehyd-Baustein, der für die Proteomikforschung verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Luftdicht lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-56-4
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00128003
InChI-Schlüssel QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde
PubChem CID 583841
IUPAC-Name 2,6-Dimethylbenzaldehyd
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylbenzaldehyde
Schmelzpunkt 27°C to 30°C (literature)
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 230°C (literature)
Flammpunkt 96°C (205°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 25 g
Beilstein 907019
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest