Learn More
2,6-Dimethylaniline Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-dimethylaniline hydrochloride |
| Menge | 25 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 157.0658 |
| Reinheit (%) | >95% |