missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dimethylaniline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30008087
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008087 1 g 1 Gramm
30009721 25 mg 25 Milligramm
30007265 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4622001G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 21436-98-6
Summenformel C8 H11 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 157.64
Synonym Benzenamine, 2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2,6-Xylidine, hydrochloride (8CI), Benzenamine, 2,6-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2,6-Dimethylaniline hydrochloride, 2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
IUPAC-Name 2,6-dimethylaniline;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,6-dimethylaniline hydrochloride
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
Formelmasse 157.0658
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.