Learn More
2,6-Dimethylanilin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481858 1000 g 1000 Gramm
11464050 100 g 100 Gramm
11474050 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14512.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,6-Dimethylaniline is used in pharmaceuticals, as dye intermediates and in organic synthesis. It is also used in the production of antioxidants, agricultural, pharmaceutical, rubber chemicals and other target organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethylanilin wird in Pharmazeutika, als Zwischenprodudkt für Farbstoffe und in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Antioxidantien, als Chemikalie in der Landwirtschaft, Pharmazeutik und Gummiherstellung sowie für andere organische Zielmoleküle verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Es ist empfindlich gegenüber Luft und Licht. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln, Chlorameisensäureestern und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-62-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007747
InChI-Schlüssel UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
IUPAC-Name 2,6-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 11°C
Dichte 0.981
Menge 1000 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.56
UN-Nummer UN1711
Beilstein 636332
Merck Index 14,10084
Siedepunkt 216°C
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and diethyl ether.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%