Learn More
2,6-Dimethylanilin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474050 500 g 500 Gramm
11464050 100 g 100 Gramm
11481858 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14512.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.58 CHF
    61.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 13.93 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,6-Dimethylaniline is used in pharmaceuticals, as dye intermediates and in organic synthesis. It is also used in the production of antioxidants, agricultural, pharmaceutical, rubber chemicals and other target organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethylanilin wird in Pharmazeutika, als Zwischenprodudkt für Farbstoffe und in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Antioxidantien, als Chemikalie in der Landwirtschaft, Pharmazeutik und Gummiherstellung sowie für andere organische Zielmoleküle verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Es ist empfindlich gegenüber Luft und Licht. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln, Chlorameisensäureestern und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-62-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007747
InChI-Schlüssel UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
IUPAC-Name 2,6-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 11°C
Dichte 0.981
Menge 500 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.56
UN-Nummer UN1711
Beilstein 636332
Merck Index 14,10084
Siedepunkt 216°C
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and diethyl ether.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylaniline