Learn More
2,6-Dimethyl-4-Nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30386526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386526 500 mg
30370187 50 mg
30384714 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386526 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD460155500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2423-71-4
Summenformel C8 H9 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 167.162
Synonym Phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro-, 2,6-Xylenol, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, 4-Nitro-2,6-dimethylphenol, 4-Nitro-2,6-xylenol, NSC 2990
IUPAC-Name 2,6-Dimethyl-4-Nitro-Phenol
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Formelmasse 167.0582