Learn More
2,6-Dimethyl-4-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442847 25 g 25 Gramm
11432847 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15472.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2423-71-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It was used as internal standard in determination of 4-nitrophenol and 3-methyl-4-nitrophenol in human urine by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol was used to study the disposition requirement for binding of p-nitrophenol and sodium p-nitrophenolate like substrates with cyclohexaamylaose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde als interner Standard bei der Bestimmung von 4-Nitrophenol und 3-Methyl-4-nitrophenol im menschlichen Urin durch Flüssigkeitschromatographie in Kombination mit Tandemmassenspektrometrie verwendet. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol wurde zur Untersuchung der Dispositionsanforderungen für die Bindung von p-Nitrophenol- und Natrium-p-Nitrophenolat-artigen Substraten mit Cyclohexaamylaose verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2423-71-4
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00007339
InChI-Schlüssel FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17030
IUPAC-Name 2,6-Dimethyl-4-Nitrophenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Schmelzpunkt ∼168°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1873275
Synonym 4-nitro-2,6-xylenol, 2,6-xylenol, 4-nitro, 4-nitro-2,6-dimethylphenol, phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro, phenol,2,6-dimethyl-4-nitro, acmc-1cljn, 2, 4-nitro, intermediates-zcf02651, 2,6-dimethyl4-nitrophenol, phenol,6-dimethyl-4-nitro
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 167.17
Reinheit (%) 98%