Learn More
2,6-Dimethyl-4-Heptanon, Rest hauptsächlich 4,6-Dimethyl-2-Heptanon (Tech.), 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
20 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Unit Size:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10736361 20 L Metalltrommel 20 Liter
10645582 1 L Glasflasche 1 Liter
10081610 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10736361 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 149440200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-83-8 , 19549-80-5
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
MDL-Nummer MFCD00008940
InChI-Schlüssel PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
IUPAC-Name 2,6-Dimethylheptan-4-on
SMILES CC(C)CC(=O)CC(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethyl-4-heptanone
Namenshinweis tech., 80%
CAS Min. % 75.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8090g/mL
Siedepunkt 169°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80%
Verpackung Metalltrommel
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4120 to 1.415
Menge 20 L
Beilstein 01, 710
Relative Dichte 0.809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (0.05g/100 mL). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskosität 1.05 mPa.s (20°C)
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) ≥75% (typically) exact percentage on the certificate of analysis, 96% min. (main compound plus isomer)
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.