Learn More
2,6-Dimethyl-4-Heptanon, Rest hauptsächlich 4,6-Dimethyl-2-Heptanon (Tech.), 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645582 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
20 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10645582 1 L Glasflasche 1 Liter
10081610 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10736361 20 L Metalltrommel 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10645582 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 149440010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-83-8 , 19549-80-5
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
MDL-Nummer MFCD00008940
InChI-Schlüssel PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
IUPAC-Name 2,6-Dimethylheptan-4-on
SMILES CC(C)CC(=O)CC(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethyl-4-heptanone
Namenshinweis tech., 80%
CAS Min. % 75.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8090g/mL
Siedepunkt 169°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4120 to 1.415
Menge 1 L
Beilstein 01, 710
Relative Dichte 0.809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (0.05g/100 mL). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskosität 1.05 mPa.s (20°C)
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) ≥75% (typically) exact percentage on the certificate of analysis, 96% min. (main compound plus isomer)
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.