Learn More
2,6-Dimethyl-3-(phenylmethoxy)-anilin, TRC
Artikelnummer. 30388236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388236 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47366050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-3-(phenylmethoxy)-aniline
CAS 70261-50-6
Summenformel C15H17NO
Menge 50 mg
Synonym 3-Benzyloxy-2,6-dimethylaniline, 2,6-dimethyl-3-(phenylmethoxy)-benzenamine
InChI-Formel InChI=1S/C15H17NO/c1-11-8-9-14(12(2)15(11)16)17-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,10,16H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(OCc2ccccc2)c(C)c1N
IUPAC-Name 2,6-Dimethyl-3-phenylmethoxyanilin
Molekulargewicht (g/mol) 227.3
Formelmasse 227.131