Learn More
2,6-Dimethoxypyridin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439767
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439767 25 g -
11449767 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22746.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6231-18-1 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6231-18-1
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.15
MDL-Nummer MFCD00006266
InChI-Schlüssel IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy pyridine, pyridine,2,6-dimethoxy, acmc-1b7tt, ksc494c3n, 2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxypyridine 25g
PubChem CID 80378
IUPAC-Name 2,6-Dimethoxypyridin
SMILES COC1=CC=CC(OC)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxypyridine
Siedepunkt 178°C to 180°C
Flammpunkt 61°C (141°F)
Menge 25 g
Beilstein 1525332
Formelmasse 139.15
Reinheit (%) ≥98%