Learn More
2,6-Dimethoxypyridin-3-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10744872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10744872
Marke: Thermo Scientific Acros 436650100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
CAS 16727-43-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 141.5°C to 142.8°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H9NO4
Menge 10 g
Synonym 2,6-dimethoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-nicotinic acid, pubchem11091, acmc-1bphc, 3-pyridinecarboxylicacid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinecarboxylic acid
InChI-Schlüssel SDJQZCSCHUIITF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
IUPAC-Name 2,6-Dimethoxypyridin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 183.17
PubChem CID 853178
Formelmasse 183.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.