Learn More
2,6-Dimethoxypyridin-3 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11375659 5 g 5 Gramm
11355659 250 mg 250 Milligramm
11365659 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20389.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 221006-70-8 | C7H10BNO4 | 182.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 221006-70-8
Summenformel C7H10BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 182.97
MDL-Nummer MFCD03788239
InChI-Schlüssel ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
PubChem CID 2762707
IUPAC-Name (2,6-Dimethoxypyridin-3-yl)borsäure
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 5 g
Beilstein 9391039
Formelmasse 182.97
Reinheit (%) 95%