Learn More
2,6-Dimethoxybenzolboronsäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455727 5 g 5 Gramm
11445727 1 g 1 Gramm
11465727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24305.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 23112-96-1 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23112-96-1
Summenformel C8H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.982
MDL-Nummer MFCD01318987
InChI-Schlüssel BKWVXPCYDRURMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,6-dimethoxyphenylboronicacid, 2,6-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl-boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl, pubchem1825, acmc-1clhv, ksc201q0f, 2,6-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2734343
IUPAC-Name (2,6-Dimethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC=C1OC)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Menge 5 g
Beilstein 3032352
Formelmasse 181.98
Reinheit (%) ≥97%