Learn More
2,6-Dimethoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456250 1 g 1 Gramm
11466250 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456250 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27139.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2734-70-5 | C8H11NO2 | 153.181 g/mol
2,6-Dimethylaniline degradation by Fenton process has been studied in depth for the purpose of learning more about the reactions involved in the oxidation of 2,6-dimethylaniline under various reaction conditions. Using a previously developed gas chromatographic-mass spectrometric assay, hemoglobin adducts of 2,6-dimethylaniline were detected covalently bound to rat hemoglobin after administration of either 2,6-dimethylaniline or lidocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Abbau von 2,6-Dimethylanilin durch Fenton-Reaktion wurde eingehend untersucht, um mehr über die Reaktionen zu erfahren, die an der Oxidation von 2,6-Dimethylanilin unter verschiedenen Reaktionsbedingungen beteiligt sind. Mit einem zuvor entwickelten Gaschromatographie-Massenspektronomie-Assay wurden Hämoglobinaddukte von 2,6-Dimethylanilin kovalent an Rattenhämoglobin gebunden nach Verabreichung von entweder 2,6-Dimethylanilin oder Lidocain nachgewiesen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2734-70-5
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.181
MDL-Nummer MFCD00053934
InChI-Schlüssel HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
PubChem CID 95940
IUPAC-Name 2,6-Dimethoxyanilin
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxyaniline
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Geruch Characteristic
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 97%