Learn More
2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396906 5 g 5 Gramm
11306916 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04366.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55776-17-5 | C9H9NO6 | 227.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55776-17-5
Summenformel C9H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.172
MDL-Nummer MFCD00017324
InChI-Schlüssel YIKBQFPTPKEFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxy-3-nitro-benzoic acid, acmc-20ao8d, benzoic acid, 2,6-dimethoxy-3-nitro
PubChem CID 3085094
IUPAC-Name 2,6-dimethoxy-3-nitrobenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Menge 5 g
Beilstein 2657939
Formelmasse 227.17
Reinheit (%) 97%