Learn More
2,6-Diisopropylphenylisocyanat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362896 1 g 1 Gramm
11372896 5 g 5 Gramm
11382896 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10613.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 28178-42-9 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28178-42-9
Summenformel C13H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.29
MDL-Nummer MFCD00008882
InChI-Schlüssel FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropylphenyl isocyanate, 2,6-diisopropylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1,3-diisopropylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1,3-bis 1-methylethyl, isocyanic acid 2,6-diisopropylphenyl ester, isocyanic acid, 2,6-diisopropylphenyl ester, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanatobenzene, 2,6-bis 1-methylethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-di propan-2-yl benzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanato
PubChem CID 92259
IUPAC-Name 2-isocyanat-1,3-di(propan-2-yl)benzol
SMILES CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Dichte 0.951
Siedepunkt 116°C to 117°C (10 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.518
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 2645721
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 203.29
Reinheit (%) 94%