Learn More
2,6-Diisopropylanilin, 92 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 169415000
Additional Details : CAS : 24544-04-5 Gewicht : 0.55000kg
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10206080
  • 117.00 CHF / 500 Gramm
Verfügbar ab
24-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
24544-04-5
177.29
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
32484
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
C12H19N
MFCD00008887
2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
2,6-di(Propan-2-yl)anilin
Spezifikation
2, 6-Diisopropylaniline
123°C
Glasflasche
0.94
257.0°C
-45.0°C
92%
90.0
90% min. (GC)
[(CH3)2CH]2C6H3NH2
12, 168
Solubility in water: <0.20g/L. Other solubilities: miscible with ethanol and toluene
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
177.29
177.29
90+%
0.9400g/mL
Authentic
1.5320 to 1.5340
0.1% max. (K.F.)
Nicht ausgewiesen
500g
24544-04-5
100.0
C12H19N
MFCD00008887
2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
2,6-di(Propan-2-yl)anilin
32484
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2,6-Diisopropylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation